Wichtige Dokumente
RIE156327215
Rieke Metals, Inc.
4'-fluoro-3-phenylpropiophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6127-0100-23-1G
€ 696,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6127-0100-23-1G
€ 696,00
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H13FO/c16-14-9-7-13(8-10-14)15(17)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2
InChIKey
NSVLEVFNZSWFDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)