Merck
RIE156326971
Rieke Metals, Inc.
4'-methoxy-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.39
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H18O2S/c1-19-15-8-6-14(7-9-15)17(18)12-5-13-3-10-16(20-2)11-4-13/h3-4,6-11H,5,12H2,1-2H3
InChIKey
GQKJUSTUEVBXTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-07
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)