Merck
RIE156326507
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
Lieferanten-SKU: 6126-0900-03-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6126-0900-03-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H19NO/c1-15-7-6-9-16(13-15)19(21)18-10-3-2-8-17(18)14-20-11-4-5-12-20/h2-10,13H,11-12,14H2,1H3
InChIKey
NIXNGBYMBRZIGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0900-03
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)