Wichtige Dokumente
RIE156326401
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-2'-thiomorpholinomethyl benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6126-0700-11-1G
€ 696,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6126-0700-11-1G
€ 696,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 2-[2-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)19-10-6-5-9-18(19)20(23)17-8-4-3-7-16(17)15-22-11-13-26-14-12-22/h3-10H,2,11-15H2,1H3
InChIKey
FZRRAEWMJKIMPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)