Wichtige Dokumente
RIE156325133
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-oxo-8-[3-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]octanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6125-0909-00-1G
€ 696,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6125-0909-00-1G
€ 696,00
Iupac Name
ethyl 8-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C21H29NO3/c1-2-25-21(24)13-6-4-3-5-12-20(23)19-11-9-10-18(16-19)17-22-14-7-8-15-22/h7-11,16H,2-6,12-15,17H2,1H3
InChIKey
WUXCROYQIJAEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)