Wichtige Dokumente
RIE156325047
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-3-fluoro-3'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6125-0800-32-1G
€ 696,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6125-0800-32-1G
€ 696,00
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl){3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C19H20BrFN2O/c1-22-7-9-23(10-8-22)13-14-3-2-4-15(11-14)19(24)16-5-6-17(20)18(21)12-16/h2-6,11-12H,7-10,13H2,1H3
InChIKey
NOHOKOKTOHBLAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)