Merck
RIE156324994
Rieke Metals, Inc.
2-fluoro-3'-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.41
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-fluorophenyl)[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNOS/c19-17-7-2-1-6-16(17)18(21)15-5-3-4-14(12-15)13-20-8-10-22-11-9-20/h1-7,12H,8-11,13H2
InChIKey
XPFYBJWGZBIMNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-37
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)