Wichtige Dokumente
RIE156324759
Rieke Metals, Inc.
3,4-dimethyl-3'-piperidinomethyl benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6125-0200-30-1G
€ 696,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6125-0200-30-1G
€ 696,00
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)[3-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H25NO/c1-16-9-10-20(13-17(16)2)21(23)19-8-6-7-18(14-19)15-22-11-4-3-5-12-22/h6-10,13-14H,3-5,11-12,15H2,1-2H3
InChIKey
WSSWXIJQSJGXAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)