Merck
RIE156324729
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-[3-(morpholinomethyl)phenyl]-4-oxobutyrate
Größe auswählen
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
Lieferanten-SKU: 6125-0105-00-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6125-0105-00-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-2-22-17(20)7-6-16(19)15-5-3-4-14(12-15)13-18-8-10-21-11-9-18/h3-5,12H,2,6-11,13H2,1H3
InChIKey
REEIZVUHKJZQFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0105-00
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)