Wichtige Dokumente
RIE156324565
Rieke Metals, Inc.
3-methyl-4'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6124-0800-03-1G
€ 696,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6124-0800-03-1G
€ 696,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3-methylphenyl){4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C20H24N2O/c1-16-4-3-5-19(14-16)20(23)18-8-6-17(7-9-18)15-22-12-10-21(2)11-13-22/h3-9,14H,10-13,15H2,1-2H3
InChIKey
CDOSPQRXEOEQFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)