Wichtige Dokumente
RIE156324330
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 4-(piperidinomethyl)phenyl ketone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6124-0202-00-1G
€ 696,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6124-0202-00-1G
€ 696,00
Iupac Name
cyclobutyl[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H23NO/c19-17(15-5-4-6-15)16-9-7-14(8-10-16)13-18-11-2-1-3-12-18/h7-10,15H,1-6,11-13H2
InChIKey
BYDFANUWRYHSCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)