Merck
RIE156324288
Rieke Metals, Inc.
2-Cyano-4'-piperidinomethyl benzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
Lieferanten-SKU: 6124-0200-08-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6124-0200-08-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(1-piperidinylmethyl)benzoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C20H20N2O/c21-14-18-6-2-3-7-19(18)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-4-1-5-13-22/h2-3,6-11H,1,4-5,12-13,15H2
InChIKey
TYWZKTMRJGUSSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0200-08
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)