Merck
RIE156323235
Rieke Metals, Inc.
2-(2-Iodobenzoyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-iodophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8INO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)11-7-3-4-8-14-11/h1-8H
InChIKey
WEIIEZGIHJXLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)