Merck
RIE156323212
Rieke Metals, Inc.
Cyclohexyl 3,4-dichlorophenyl ketone
Größe auswählen
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 6123-04-56-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6123-04-56-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclohexyl(3,4-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H14Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h6-9H,1-5H2
InChIKey
ZNFNRUZLPOEANF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-56
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)