Merck
RIE156323166
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-phenylacetophenone
Größe auswählen
1 G
€ 352,97
2 G
€ 559,08
5 G
€ 919,76
Lieferanten-SKU: 6053-2-1G
€ 352,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 352,97
2 G
€ 559,08
5 G
€ 919,76
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6053-2-1G
€ 352,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-phenylethanone
Inchi Code
1S/C15H14O/c1-12-6-5-9-14(10-12)15(16)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
InChIKey
IEXAVVUKKOOPME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6053-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)