Merck
RIE156323005
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 3,4,5-trifluorophenyl ketone
Größe auswählen
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 6123-03-61-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6123-03-61-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopentyl(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)15)12(16)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
FYXPUDXFIZXSBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-61
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)