Merck
RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
Größe auswählen
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 6123-02-58-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6123-02-58-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChIKey
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-58
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)