Merck
RIE156322895
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
Größe auswählen
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 6123-01-12-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6123-01-12-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-5-3-4-10(8-11)12(14)9-6-7-9/h3-5,8-9H,2,6-7H2,1H3
InChIKey
XYUIDONJVHHDRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)