Merck
RIE156322821
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-thiomethylbutyrophenone
Größe auswählen
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 6121-15-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 628,27
2 G
€ 1.056,67
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6121-15-1G
€ 628,27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H18OS/c1-5-13(2,3)12(14)10-6-8-11(15-4)9-7-10/h6-9H,5H2,1-4H3
InChIKey
CKRTZRDRIZZJAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-15
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)