Merck
RIE156322658
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2-phenylacetophenone
Größe auswählen
1 G
€ 559,08
2 G
€ 850,57
5 G
€ 1.763,33
Lieferanten-SKU: 6055-1-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 559,08
2 G
€ 850,57
5 G
€ 1.763,33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6055-1-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(phenylacetyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15(17)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChIKey
YOLUXVWDTYCYCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6055-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)