Merck
RIE156320800
Rieke Metals, Inc.
3,4-Dimethoxy-2'-iodobenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
Lieferanten-SKU: 5194-20-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
About This Item
Molekulargewicht:
368.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5194-20-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13IO3/c1-18-13-8-7-10(9-14(13)19-2)15(17)11-5-3-4-6-12(11)16/h3-9H,1-2H3
InChIKey
ISRLZBLMESYWFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5194-20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)