Merck
RIE156320792
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-3',4'-difluorobenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
Lieferanten-SKU: 5192-17-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
About This Item
Molekulargewicht:
297.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5192-17-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-4-2-1-3-9(10)13(17)8-5-6-11(15)12(16)7-8/h1-7H
InChIKey
GSNIMPNFULRTQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5192-17
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)