Wichtige Dokumente
RIE156320691
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2',5'-dimethoxybenzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5177-51-1G
€ 460,43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5177-51-1G
€ 460,43
Iupac Name
4-(2,5-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-6-4-12(5-7-13)17(19)15-10-14(20-2)8-9-16(15)21-3/h4-10H,1-3H3
InChIKey
IOHAHDUDGVCFAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)