Merck
RIE156320544
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2',5'-difluorobenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
Lieferanten-SKU: 5175-39-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5175-39-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,5-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-14-5-3-2-4-11(14)15(19)12-8-10(16)6-7-13(12)17/h2-8H,1H3
InChIKey
KPOQGMCZRSWKNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-39
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)