Merck
RIE156320536
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-ethoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
Lieferanten-SKU: 5175-36A-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5175-36A-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-ethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-20-14-10-8-13(9-11-14)17(19)15-6-4-5-7-16(15)21-12(2)18/h4-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
IBUZZUMCZSONKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-36a
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)