Merck
RIE156319196
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-3-fluoro-2'-methoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
Lieferanten-SKU: 5049-32-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 460,43
2 G
€ 794,63
5 G
€ 1.379,09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5049-32-1G
€ 460,43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)(2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10BrFO2/c1-18-13-5-3-2-4-10(13)14(17)9-6-7-11(15)12(16)8-9/h2-8H,1H3
InChIKey
RLNRQSBJFROXIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-32
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)