Wichtige Dokumente
RIE156318774
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(3-fluorobenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 18510-22-1G
€ 762,24
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 18510-22-1G
€ 762,24
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3-fluorobenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-10-5-3-4-9(8-10)13(16)11-6-1-2-7-12(11)14(17)18/h3-5,8,11-12H,1-2,6-7H2,(H,17,18)/t11-,12-/m1/s1
InChIKey
YJIFMHRCDUOGST-VXGBXAGGSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)