Merck
RIE156317576
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-carboethoxybenzoylformate
Größe auswählen
1 G
€ 529,63
2 G
€ 834,37
5 G
€ 1.844,30
Lieferanten-SKU: 14003-1G
€ 529,63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 529,63
2 G
€ 834,37
5 G
€ 1.844,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 14003-1G
€ 529,63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-[ethoxy(oxo)acetyl]benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O5/c1-3-17-12(15)10-8-6-5-7-9(10)11(14)13(16)18-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
MNPTUQBEYTUHRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Stored in fridge
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14003
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)