Wichtige Dokumente
RIE156317551
Rieke Metals, Inc.
8-chloro-8-nonenoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 10053-002F-1G
€ 592,94
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 10053-002F-1G
€ 592,94
Iupac Name
8-chloro-8-nonenoic acid
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-8(10)6-4-2-3-5-7-9(11)12/h1-7H2,(H,11,12)
InChIKey
MCKURDXPLDUVNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)