Wichtige Dokumente
PRIH93ED8122
Princeton BioMolecular Research, Inc.
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PBMR362615-100MG
€ 528,25
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PBMR362615-100MG
€ 528,25
Iupac Name
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Inchi Code
1S/C17H11NO3/c1-20-11-6-7-15-10(8-11)9-14-12-4-2-3-5-13(12)16(19)18-17(14)21-15/h2-9H,1H3
InChIKey
UZMMOBVRBHWZSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)