Wichtige Dokumente
PRIH93ED7EE7
Princeton BioMolecular Research, Inc.
bis(4-methoxyphenyl)methanimine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PBMR187254-100MG
€ 340,96
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PBMR187254-100MG
€ 340,96
Iupac Name
bis(4-methoxyphenyl)methanimine
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,16H,1-2H3
InChIKey
ZNVJSFDXRAUTHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)