Wichtige Dokumente
PRIH93ED7EAF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
6-Fluoro-7-methyl-4-oxo-chroman-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PBMR167309-100MG
€ 590,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PBMR167309-100MG
€ 590,70
Iupac Name
6-fluoro-7-methyl-4-oxo-2-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9FO4/c1-5-2-9-6(3-7(5)12)8(13)4-10(16-9)11(14)15/h2-3,10H,4H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
WCLVHOJMYMPRGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)