Merck
PRIH049B303C
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(3-acetylphenoxy)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 224,61
250 MG
€ 306,91
500 MG
€ 430,36
1 G
€ 540,10
2 G
€ 855,60
Lieferanten-SKU: PBMR316032-100MG
€ 224,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 224,61
250 MG
€ 306,91
500 MG
€ 430,36
1 G
€ 540,10
2 G
€ 855,60
About This Item
Molekulargewicht:
193.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR316032-100MG
€ 224,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-acetylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)14-6-10(11)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,13)
InChIKey
JLAJIYRKJDFHSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR316032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)