Merck
PRI444789659
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-(5,11-Dioxo-6a,11-dihydro-5H-isoindolo[2,1-a]quinazolin-6-yl)-butyric acid
Größe auswählen
100 MG
€ 224,61
250 MG
€ 265,76
500 MG
€ 306,91
1 G
€ 553,82
5 G
€ 1.047,64
Lieferanten-SKU: PBMR215502-100MG
€ 224,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 224,61
250 MG
€ 265,76
500 MG
€ 306,91
1 G
€ 553,82
5 G
€ 1.047,64
About This Item
Molekulargewicht:
336.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR215502-100MG
€ 224,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(5,11-dioxo-6a,11-dihydroisoindolo[2,1-a]quinazolin-6(5H)-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C19H16N2O4/c22-16(23)10-5-11-20-17-12-6-1-2-7-13(12)19(25)21(17)15-9-4-3-8-14(15)18(20)24/h1-4,6-9,17H,5,10-11H2,(H,22,23)
InChIKey
QEBWPPCVQYXGCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR215502
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)