Wichtige Dokumente
PRI444789129
Princeton BioMolecular Research, Inc.
7-Methyl-4-oxo-2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PBMR194313-100MG
€ 247,92
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PBMR194313-100MG
€ 247,92
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
7-methyl-4-oxo-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C20H20N4O2/c1-15-7-8-18-21-19(17(14-25)20(26)24(18)13-15)23-11-9-22(10-12-23)16-5-3-2-4-6-16/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
InChIKey
YTWBZFMOWAOPON-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)