Merck
PRI444787406
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(Pyridin-2-ylaminomethyl)-phenol
Größe auswählen
1 G
€ 295,20
5 G
€ 763,80
Lieferanten-SKU: PC303516-1G
€ 295,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 295,20
5 G
€ 763,80
About This Item
Molekulargewicht:
200.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC303516-1G
€ 295,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-13-12/h1-8,15H,9H2,(H,13,14)
InChIKey
ZGLJYAOGVJLKLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR151872
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)