Merck
PRI444785788
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3,6-Bis-benzyloxy-pyridazine
Größe auswählen
100 MG
€ 224,61
250 MG
€ 265,76
500 MG
€ 306,91
1 G
€ 348,06
5 G
€ 1.006,49
Lieferanten-SKU: PBMR106026-100MG
€ 224,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 224,61
250 MG
€ 265,76
500 MG
€ 306,91
1 G
€ 348,06
5 G
€ 1.006,49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR106026-100MG
€ 224,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,6-bis(benzyloxy)pyridazine
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-21-17-11-12-18(20-19-17)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-12H,13-14H2
InChIKey
ZGKRPSZFVMBILV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR106026
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)