Fortfahren mit
CDPRM2606
Rogard II Vorfilter
66 cm (26 in.) Protects reverse osmosis (RO) membranes from large particles in tap feed water. For Milli-Q® and Milli-RO bowl-style water purification systems.
Synonym(e):
Rogard II Vorfilter, 66 cm (26")
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene (Melt blown)
Quality Segment
feature
removes large particles from tap water
packaging
pkg of 6 units
H
66 cm (26 in.)
pore size
5.0 μm pore size
compatibility
for use with Milli-RO Bowl systems
shipped in
ambient
General description
Das Rogard Vorfilter dient zur Vorbehandlung von Wasser durch Entfernen großer Partikel, organischer Verbindungen und freiem Chlor aus Leitungswasser. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran vor organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Application
Rogard II Vorfilter 66 cm (26 Zoll) wird mit Milli-Q® und Milli-RO Schüsselsystemen hauptsächlich in Anwendungen wie der Analyse pharmazeutischer Produkte und Umwelttests verwendet.
Features and Benefits
  • Optimaler Schutz der Umkehrosmosemembran.
  • Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
  • Verwendet eine Tiefenfiltrations-Aufbereitungstechnologie.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDPRM1206PR0G0TNP2PR0G0NP02
compatibility
for use with Milli-RO Bowl systems
compatibility
for use with Milli-RO Bowl systems
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Integral, for use with RiOs Essential
compatibility
for use with Elix® (1997-2008), for use with RiOs (1997-2012)
pore size
5.0 μm pore size
pore size
5.0 μm pore size
pore size
-
pore size
-
feature
removes large particles from tap water
feature
removes large particles from tap water
feature
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
feature
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
packaging
pkg of 6 units
packaging
pkg of 6 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rogard II Vorfilter
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  2. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  3. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  4. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  5. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. What is the shelf life for Pretreatemnt?
    1 answer
    1. The shelf life is 2 years for all consumables kept in the recommended storage conditions (temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%). Contact your local representative for more information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.