Merck
ZR0L52170
Milli-Q
Milli-Q®-HR-7170, High-Flow-RO-Wasseraufbereitungssystem
Central water purification system for up to 3000 L/day Type 3 water.
Synonym(e):
Milli-Q® HR 7170 High-Flow RO Water Purification System
About This Item
UNSPSC-Code:
41104204
NACRES:
JB.11
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® HR
Leistungsmerkmale
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: >=99% for MW >= 200
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
170 L/hr make-up flow rate
3400 L/day max. usage
97 kg operating weight (214 lb)
system depth × H × W
54.2 cm (21.3 in.) × 124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q®-HR-7170-System ist eine Standardlösung zur Wasseraufbereitung mit hohem Durchsatz, welche die Anforderungen an Umkehrosmosereinwasser (RO, Typ 3) verlässlich erfüllen kann – für ein einzelnes Labor oder eine komplette Forschungseinrichtung. Diese Systeme können aus trinkbarem Speisewasser pro Tag bis zu 3000 l Wasser in Laborqualität herstellen.
Milli-Q®-Systeme der Serie HR 7000 können in ein zentralisiertes System integriert werden, um die vollständige Kontrolle über alle Parameter im System sowie im externen Reinwasser-Verteilerkreislauf zu ermöglichen.
Diese zentralen Systeme sind in unsere einzigartige Online-Überwachungs- und -Servicefunktion MyMilli-Q Health Care integriert, die eine Erweiterung der Milli-Q®-Services darstellt. Dieser digitale Service lässt Sie Ihr System sicher und aus der Ferne verwalten, um die optimale Produktivität Ihres Labors zu fördern.
Anwendung
Das RO-/Typ-3-Wasser, das von Milli-Q®-HR-7000-Systemen hergestellt wird, eignet sich ideal für all Ihre Labor-Reinwasser-Anforderungen wie das Spülen von Laborgläsern, Wärme- oder Ultraschallbäder und die Herstellung von Basisreagenzien.
Es kann Instrumente, einschließlich Spülmaschinen, Autoklaven, Feuchtigkeits- und Klimakammern sowie Eismaschinen speisen.
Außerdem kann es Milli-Q®-Reinstwasseraufbereitungssysteme speisen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Steigert die Nachhaltigkeit und reduziert die laufenden Kosten, wodurch Ihre Einrichtung produktiver, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher wird.
  • Überragendes ergonomisches Design für eine schnelle und einfache Wartung.
  • Progard®-Vorbehandlungskartuschen entfernen Partikel, freies Chlor und Kolloide.
  • Ein interaktiver Touchscreen mit nützlichen Assistenten für einfache Bedienung und Wartung.
  • Moderne Datenverwaltungsfunktionen für leichteren Zugang und optimierte Datennachverfolgbarkeit.
  • Mit der Überwachungs- und Servicefunktion MyMilli-Q Remote Care.
  • Mit patentierter E.R.A.®-Technologie (Evolutive Reject Adjustment) ausgestattet, um Wasser, Zeit und Geld zu sparen. Bewertet die Speisewasserqualität automatisch, um einen gleichbleibenden Durchfluss zu erzeugen und die Wasserrückgewinnung zu optimieren (45 bis 75 %).
  • Mit SDS-500-Lager-, Schutz- und Verteilersystem kompatibel für hohe Speicher- und Verteilerdurchflussmöglichkeiten.
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
  • Diese Bestellnummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, kein Zubehör und keine anderen Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Rechtliche Hinweise
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!