Merck
XX4004740
Millipore
Druckfilterhalter aus Edelstahl, 47 mm, 340 ml
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 340mL
Synonym(e):
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Höhe
53.3 cm
Durchmesser
7 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
11.3 cm2
Durchm. Vorfilter
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Fitting
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
9.5 mm (3/8 in.) inlet/outlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Diese Filterhalter eignen sich hervorragend zum Reinigen oder Sterilisieren von Chargenvolumina von Flüssigkeiten. Der Zylinder weist ein Fassungsvermögen von 100 ml (oder 340 ml) für Flüssigkeiten auf, die mittels extern angewendetem Gasdruck durch einen geeigneten Filter, der an der Halterbasis befestigt ist, gefiltert werden.
Eigenschaften und Vorteile:
•Am Filterhalter befindet sich ein Flüssigkeitsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 ml (oder 340 ml) für die Chargenfiltration
•Autoklavierbar mit für die Sterilfiltration angebrachter Membran
Anwendungen:
Chargenfiltration
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there