Merck
VBKG005
Viresolve® Barrier Capsule
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
Synonym(e):
Viresolve® Barrier Capsule, 0.05 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Viresolve® Barrier Capsule, Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
material
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polyethylene
polypropylene (gamma-stable)
silicone seal
product line
EMPROVE® Filter
manufacturer/tradename
Viresolve®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
filtration area
0.05 m2
matrix
Polyethersulfone (PES)
fitting
1/2 in. inlet/outlet hose barb
General description
Device Configuration: Capsule
Other Notes
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Application
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
Preparation Note
Sterilization Method
Gamma-compatible
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany