Merck
TX1276
Trifluoressigsäure
HPLC
Synonym(e):
Perfluoroacetic Acid, TFA, TFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
EC Index Number:
200-929-3
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
742035
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Concentration:
≥99.9%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
concentration
≥99.9%
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤5
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, fluoride (F-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.0001%
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.15, λ: 254 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
HPLC
TX1276-0004 contains 10 x 4mL ampoules/pk
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
Analysis Note
Assay99.9% minChloride (Cl)0.001% maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue0.005% maxFluoride (F)0.001% maxFormClear liquidIron (Fe)0.0001% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 230 nm)0.15AU maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 254 nm)0.01AU maxWater (H2O)0.05% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TX1276-000404061839446793
TX1276-404061839446809
TX1276-604061839446816
TX1276-704061839446823