Merck
TX1060
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications
Synonym(e):
1,2,4-Trichlorobenzene, acs solvents
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
1,2,4-C6H3Cl3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
204-428-0
MDL number:
Assay:
≥99% (corrected for water content, GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
213.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (corrected for water content, GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water (H2O)
color
APHA: ≤10
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
transition temp
flash point 99 °C
solubility
0.049 g/L
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications
Analysis Note
Assay (GC, corrected for water content)99.0% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsTitrable acid0.0003meq/g maxWater (H2O)0.02% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
120-82-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TX1060-3004061839446632
TX1060-504061839446649