Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 filters | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
Über diesen Artikel
€ 228,00
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und das Umfeldmonitoring
- In verschiedenen Porengrößen, in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid-, Gamma- und Autoklaven-Sterilisation
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| diam. 47 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm | diam. 25 mm |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 1,2 µm
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5