Fortfahren mit
SLM-242
RPMI-1640/ F12 complete medium
With ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Complete Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RPMI / F12 Complete Medium, with 2 mM L-Glut and 10% FBS,
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
RPMI / F12 Complete Medium contains a 1:1 mixture of RPMI-1640 medium and Ham’s F12 medium, with 2 mM L-glutamine and 10% U.S. origin FBS. RPMI / F12 Complete Medium is a convenient 0.2 μm filtered solution for the culture of primary mammalian cells as well as a variety of normal and transformed cells.
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 270-312 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= LC-2/ad Human lung adenocarcinoma
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c