Fortfahren mit
SHVEA47FF3
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 3/4 in. TC/TC, Autoclavable
Synonym(e):
Optiscale 47mm Millipore Express SHR 0.5/0.1 μm 3/4 in. TC/TC, Millipore Express® SHRP, OptiScale® Capsule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millipore Express® SHRP, OptiScale® Kapsel, Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
PVDF vent cap, fluoroelastomer FKM seal, polycarbonate , polyethersulfone , polypropylene support
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 47
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
7.4 cm (2.91 in.)
W
2.75 in.
cartridge nominal length
2.91 in. (74 mm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
bubble point
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Device Configuration: Filtereinheit
Preparation Note
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥100 ml Wasser
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer to OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SHVEA47FH3SHVEA47HH3SVEPA47FF3
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
description
OptiScale® 47, Max Pressure: 80 psi @ 25 °C, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.1 μm
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C, pore size 0.5/0.1 μm
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
pore size
0.5/0.1 μm pore size
pore size
0.5/0.1 μm pore size
pore size
0.5/0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
-
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
matrix
Millipore Express® SHR
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)