Fortfahren mit
SF005
ESGRO Complete serumfreies Zellkultur-Einfriermedium, 50 ml
The ESGRO Complete Serum-Free cell culture Freezing Medium is available in a 50 mL format & has been optimized & validated for Stem cell culture.
Synonym(e):
Serumfreies Einfriermedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
ESGRO® Complete serumfreies Zellkultur-Einfriermedium wird gemeinsam mit embryonalen Stammzellen der Maus, die unter serumfreien Bedingungen mit ESGRO Complete PLUS Medium in Klonierungsqualität (Katalognr. SF001-100P oder SF001-500P) kultiviert wurden, verwendet. Die optimierte Formulierung ermöglicht eine konsistente Kryokonservierung und eine hohe Lebensfähigkeit beim Auftauen.
Application
ESGRO® Complete serumfreies Zellkultur-Einfriermedium, 50 ml wird zu Kryokonservierung von embryonalen Stammzellen (ES) der Maus, die unter serumfreien Bedingungen kultiviert wurden, eingesetzt.
Legal Information
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCM002C6295SCM007
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
-
input
sample type neural stem cell(s)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c