Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Application
Rettung von etablierten ES-Zelllinien
Mit dem RESGRO Kulturmedium können etablierte ES-Zellkulturlinien gerettet werden, die angefangen haben, abzuwandern und entweder einen geringeren Prozentsatz an Chimären erzeugen oder ihre Keimbahntransmissionsfähigkeit verloren haben. Die Zelldifferenzierung, die sich mit dem traditionellen Medium in ES-Zellen nicht erkennen lässt, kann mit dem RESGRO Kulturmedium visualisiert werden. Nach 2 Durchgängen lässt sich ein klarer Unterschied zwischen den differenzierten und undifferenzierten ES-Zellen erkennen und die undifferenzierten Zellen können an diesem Punkt mittels Subklonen selektiert werden.
Derivation von murinen ES-Zellen
Die Wirksamkeit der ES-Zellderivation ist äußerst stammabhängig. Bis heute sind nur sehr wenige murine ES-Zelllinien aus anderen gezüchteten Stämmen als Stamm 129 verfügbar und die abgeleiteten Stämme wurden in der Regel nur mit einer niedrigen Erfolgsrate gewonnen. Des Weiteren lassen sich aus anderen Stämmen als Stamm 129 gewonnene ES-Zellen in-vitro deutlich schwerer propagieren. Besonders bei hoher Durchgangszahl und nach der Genmanipulation ist die Erzeugung von Chimären durch diese Zelllinien weniger effizient und ihre Keimbahntransmissionsfähigkeit geringer.
Das RESGRO Kulturmedium ermöglicht die effiziente Derivation und Erhaltung von ES-Zelllinien aus unterschiedlichen gezüchteten Mäusestämmen, einschließlich bestimmter Stämme, die zuvor als nicht permissiv für die ES-Zellderivation erachtet wurden. Einer kürzlichen Studie zufolge ermöglichte das RESGRO Medium die Derivation von ES-Zelllinien aus anderen gezüchteten Stämmen als Stamm 129 (einschließlich FVB, ein Stamm, der zuvor als nicht permissiv für die ES-Zellderivation erachtet wurde, und Mäusestämme C57Bl/6N, BALB/c, 129/SvEv und DBA/2N)1.
Kultur von ES-Zellen ohne Fibroblasten-Feeder-Schichten
Das RESGRO Kulturmedium ermöglicht die Kultivierung von ES-Zellen auf blanken (gelatinierten) Kulturschalen. Selbst in Abwesenheit einer Fibroblasten-Feeder-Schicht bewahren ES-Zellen ihren undifferenzierten Charakter sowie ihre Keimbahntransmissionsfähigkeit mindestens 5 Durchgänge lang, wenn sie mit dem RESGRO Kulturmedium kultiviert werden. Nach der Trypsinisierung können reine ES-Zellsuspensionen ohne Fibroblastenzellen gewonnen werden. Schließlich können Blastozysteninjektionen, diploide Aggregationen, tetraploide Aggregationen und Elektroporationen nicht mehr durch Fibroblastenzellen beeinträchtigt werden.
Preparation Note
Es wird empfohlen, das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums zu entsorgen. Es gilt zu beachten, dass die Zugabe von bestimmten Zusätzen die Haltbarkeit und die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen kann.
Hinweis: Nach dem Auftauen oder nach längerer Lagerung im Gefrier- und/oder Kühlschrank können eine Trübung und Flocken auftreten.
Wir empfehlen, bei Flocken oder Trübung eine GP Express Plus Membran (Stericup von Millipore – Art.-Nr. SCGPU05RE) in Kombination mit einem standardmäßigen 70-mm-Glasfaservorfilter für 500-ml-Flaschenaufsatzfilter zu verwenden.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description The RESGRO Culture Medium is a complete ready-to-use product that can be utilized to complement traditional murine Embryonic Stem (ES) cell culture media containing ESGRO murine LIF medium supplement. It is available in a 500mL format. | description The RESGRO Culture Medium is a specialty media that can be utilized to complement traditional murine Embryonic Stem (ES) cell culture media containing ESGRO murine LIF medium supplement. | description The ESGRO Complete Serum-Free cell culture Freezing Medium is available in a 50 mL format & has been optimized & validated for Stem cell culture. | description PluriSTEM-XF |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| input sample type: mouse embryonic stem cell(s) | input sample type induced pluripotent stem cell(s) | input sample type induced pluripotent stem cell(s) | input - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?