Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- QK von Flüssigkeitsbehältern
- Flüssigkeitsüberwachung
- Überwachung der Luftqualität
- Partikelsammlung
- Partikelanalyse
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| parameter 620 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 65 L/min-cm2 air flow rate | parameter 620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. |
| pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity |
| diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. - | diam. 142 mm |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE-Membranfilter; Porengröße 8,0 μm
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5