SCWP04700
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter; Porengröße 8,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Filter L × B
1.9 cm × 4.2 cm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
135 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
6%
Brechungsindex
n/D 1.515
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
8.0 μm pore size
84 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
- QK von Flüssigkeitsbehältern
- Flüssigkeitsüberwachung
- Überwachung der Luftqualität
- Partikelsammlung
- Partikelanalyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3